VWR®, Barreaux d'agitation magnétique, cylindriques
Fournisseur: VWR Collection
442-4520EA 30.5 EUR InStock
442-4520 442-4521 442-4522 442-4523 442-4524 442-4525 442-4530 442-4527 442-4528 442-4529 442-0259 442-0260 442-0261 442-0295
VWR®, Barreaux d'agitation magnétique, cylindriques
Agitateurs Barreaux magnétiques
Revêtement en PTFE, noyau magnétique Alnico V possédant une grande force magnétique. Forme cylindrique, surface lisse.
  • Très bonne résistance chimique
  • Thermorésistants, adéquats à basses et hautes températures (−200 à +280 °C)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité