VWR®, Stirring Rods
Fournisseur: VWR Collection
442-4539EA 40 EUR InStock
442-4539 442-4541 442-4542
VWR®, Stirring Rods
Agitateurs Tiges d'agitation
Solides, en PTFE.
  • Inertes, n'occasionnent pas d'éraflures, utilisables à des températures allant jusqu'à +280 °C
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité