L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Préleveurs de barreaux d'agitation magnétiques
Fournisseur: VWR Collection
442-4549EA 30.1 EUR InStock
442-4549 442-4550 442-4551 442-4552
VWR®, Préleveurs de barreaux d'agitation magnétiques
Agitateurs Outils d'agitation
Revêtement en PTFE, noyau magnétique en métaux terreux rares. Pour le retrait des aimants d'agitation des récipients de tout type.
  • Très bonne résistance chimique
  • Thermorésistants, peuvent être utilisés à des températures élevées et faibles (−200 à +280 °C)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité