Magnetic stirring bars, PTFE, Spinfin®, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F371250014
442-9360EA 21.1 EUR InStock
442-9360
Magnetic stirring bars, PTFE, Spinfin®, SP Bel-Art
Agitateurs Barreaux magnétiques
Spinfin® magnetic stirring bars agitate liquids in round bottom vessels such as test tubes, cylinders and flasks where other stirring bars cannot be used. Bars maintain their position in a vessel and will not wobble.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité