Magnetic stirrers, battery powered, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
H370170000
442-9460EA 674 EUR InStock
442-9460
Magnetic stirrers, battery powered, SP Bel-Art
Agitateurs Agitateurs magnétiques
This portable magnetic stirrer is made of PP.
  • Durable and chemical resistant
  • Two D batteries provide 16 days of continuous operation
Ideal for use inside incubators and when electricity is not available.
Information de livraison: Supplied with Spinbar® Octagon Stirbar (BELAF371100138).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité