Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nickel plating solution, sans électricité pour cuivre et alliages de cuivre

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

44215.K2
44215.K2EA 93.4 EUR InStock
44215.K2
Nickel plating solution, sans électricité pour cuivre et alliages de cuivre
Nickel plating solution
Appearance: Clear green UN No.: UN3082 MDL No.: MFCD00011137

Applications: For plating on copper, brass and copper alloys


Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011137
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité