Dodecyl 2-nitrophenyl ether ≥99.0%, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
44224-5ML
44224-5MLEA 182 EUR InStock
44224-5ML
Dodecyl 2-nitrophenyl ether ≥99.0%, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Dodecyl 2-nitrophenyl ether
Plasticizer for solvent polymeric membranes in ion-selective electrodes.
It was used to enhance extraction of nonpolar drugs during a study to demonstrate different approaches of basic drugs to maximize extraction recovery using electro membrane extraction method.
Formule: C₁₈H₂₉NO₃
MW: 307,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD00024221
Numéro CAS: 83027-71-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=251ab104a944f0731abc7ae0d3a9b4a8dbf73d8d&vid=94b8fa7a4b37f7b70a3925773edb5d1958d46ca2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité