2,3,4,5-Tétrachlorophénol étalon analytique, Supelco®
Fournisseur: Merck
442281
442281.EA 124 EUR InStock
442281.
2,3,4,5-Tétrachlorophénol étalon analytique, Supelco®
2,3,4,5-Tétrachlorophénol
Formule: C₆H₂Cl₄O
Point d'ébullition: 289 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 116 °C
Densité: 1.6 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 4901-51-3
EINECS: 225-531-7
ONU: 2020
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c810fefe569c2813a742b059bbccb7b6456459df&vid=c810fefe569c2813a742b059bbccb7b6456459df&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité