Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3,5,6-Tétrachlorophénol étalon analytique, Supelco®

Fournisseur: Merck

442284
442284.EA 73.9 EUR InStock
442284.
2,3,5,6-Tétrachlorophénol étalon analytique, Supelco®
2,3,5,6-Tétrachlorophénol


Formule: C₆H₂Cl₄O
Point d'ébullition: 261 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 114…115 °C
Densité: 1.6 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00044671
Numéro CAS: 935-95-5
EINECS: 213-310-8
ONU: 2020
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9638deb45ffdcafd57cf9fdf5968248708d130c9&vid=9638deb45ffdcafd57cf9fdf5968248708d130c9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité