Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromoéthanol étalon analytique, Supelco®

Fournisseur: Merck
Danger

442334
442334.EA 30.2 EUR InStock
442334.
2-Bromoéthanol étalon analytique, Supelco®
2-Bromoéthanol


Formule: BrH₂CCH₂OH
Point d'ébullition: 149 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –80 °C
Densité: 1.76 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 40 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002827
Numéro CAS: 540-51-2
EINECS: 208-748-1
ONU: 2927
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03826
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d675100319f63e035e9c5128981929c1949e6820&vid=d675100319f63e035e9c5128981929c1949e6820&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité