Bromure de dodécyltrimethylammonium, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Dodecyl trimethyl ammonium bromide, (1-Dodecyl)trimethylammonium bromide
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
44239-10G
44239-10GEA 191 EUR InStock
44239-10G
Bromure de dodécyltrimethylammonium, Supelco®
Bromure de dodécyltrimethylammonium
Formule: C₁₅H₃₄BrN
MW: 308.35 g/mol
Point de fusion: 264…266 °C
Numéro MDL: MFCD00011767
Numéro CAS: 1119-94-4
EINECS: 214-290-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=072ed8bdae3599bb34a6bee643dac22f63f4a306&vid=108f8d490db355eb500503d20580bda7bf3ae0ed&prid=web&clid=SAPDAM
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon verre pour solides 10 g 44239-10G
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité