1-Bromo-4-fluorobenzène étalon analytique, Supelco®
Fournisseur: Merck
442404
442404.EA 24.7 EUR InStock
442404.
1-Bromo-4-fluorobenzène étalon analytique, Supelco®
1-Bromo-4-fluorobenzène
Formule: C₆H₄BrF
Point d'ébullition: 151 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –16 °C
Densité: 1.4946 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000342
Numéro CAS: 460-00-4
EINECS: 207-300-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36b23298fc0200fcd86fa67b546ca8d6991a0caf&vid=78f0b039790a0d272e7a61df101a715f652df3d5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité