Palladium (II) nitrate 1% dans l'acide nitrique 10%, Specpure® solution de modificateur de matrice
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
44241.AE
44241.AEEA 456 EUR InStock
44241.AE
Palladium (II) nitrate 1% dans l'acide nitrique 10%, Specpure® solution de modificateur de matrice
Palladium (II) nitrate
Molecular Formula: 1% Pd in 10% HNO3 Physical Form: Liquid Appearance: Red UN No.: 3264 MDL No.: MFCD00011169
Formule: N₂O₆Pd
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011169
Numéro CAS: 10102-05-3
EINECS: 231-714-2
ONU: 3264
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité