Dodecyltrimethylammonium hydrogen sulphate ≥99.0% (par analyse titrimétrique), LiChropur™ pour la chromatographie de paires d'ions, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
44243-10G
44243-10GEA 614 EUR InStock
44243-10G
Dodecyltrimethylammonium hydrogen sulphate ≥99.0% (par analyse titrimétrique), LiChropur™ pour la chromatographie de paires d'ions, Supelco®
Dodecyltrimethylammonium hydrogen sulphate
Formule: CH₃(CH₂)₁₁N(CH₃)₃HSO₄
MW: 325,51 g/mol
Numéro MDL: MFCD01863032
Numéro CAS: 103999-25-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba356d0fedd3cb87bcac0014c4a802547f2ea04d&vid=ee7d661fe0c0fb223f18709e5d6efc96bfb5efca&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité