Titane ≥99.6% (base métaux), feuille fine, Thickness: 0.0127 mm (0.0005 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
44243.6N
44243.6NEA 141 EUR InStock
44243.6N
Titane ≥99.6% (base métaux), feuille fine, Thickness: 0.0127 mm (0.0005 in)
Titane
Purity: 99.6% CAS No.: 7440-32-6 Molecular Formula: Commercial Pure Grade 4 Physical Form: ≈0.515g/90x100mm, Light Tight Odour: Odourless
Formule: Ti
Point d'ébullition: 3262 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1660 °C
Densité: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011264
Numéro CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité