(±)-Camphène
Fournisseur: Merck
Synonyms: Camphene, (±)-2,2-Dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, (±)-3,3-Dimethyl-2-methylennorcamphane
442505
442505.EA 23.7 EUR InStock
442505.
(±)-Camphène
(±)-Camphène
Formule: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Point d'ébullition: 318 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 42…45 °C
Densité: 0.8421 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 34 °C
Numéro MDL: MFCD00066603
Numéro CAS: 79-92-5
EINECS: 201-234-8
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,01777
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5830fd3f56e8b6a47a67c18c3aae7bd7ee9f3614&vid=5830fd3f56e8b6a47a67c18c3aae7bd7ee9f3614&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité