1-Décanol étalon analytique, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
442539
442539.EA 23.1 EUR InStock
442539.
1-Décanol étalon analytique, Supelco®
1-Décanol
Formule: H₃C(CH₂)₈CH₂OH
Point d'ébullition: 230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 7 °C
Densité: 0.82634 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004747
Numéro CAS: 112-30-1
EINECS: 203-956-9
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02875
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7412ad5b0547d200fd3ae1dc3cd0b8ec41fd5bd6&vid=7412ad5b0547d200fd3ae1dc3cd0b8ec41fd5bd6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité