Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine
Fournisseur: Merck
Synonyms: Bis(perfluorophenyl)(phenyl)phosphine, SpectraSynQ 443
442543
442543.EA 55 EUR InStock
442543.
Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine
Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine
Formule: C₁₈H₅F₁₀P
MW: 442,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000291
Numéro CAS: 5074-71-5
EINECS: 225-780-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=edb6e8b2713667cc7d26fd4a5cd0d9fac36df7ec&vid=edb6e8b2713667cc7d26fd4a5cd0d9fac36df7ec&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité