trans-Chlordane
Fournisseur: Merck
442599
442599.EA 254 EUR InStock
442599.
trans-Chlordane
trans-Chlordane
Formule: C₁₀H₆Cl₈
Numéro CAS: 5103-74-2
EINECS: 225-826-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75be2d17dab1124ee17090c7ed8164cb78b2dcfd&vid=50521a46362656f53531b916393e1c7dccca8265&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité