Magnésium chlorure hexahydraté ≥99.0% (par analyse complexométrique), Qualité Biologie Moléculaire, Calbiochem®, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: Magnesium dichloride
442611-500
442611-500EA 120 EUR InStock
442611-500
Magnésium chlorure hexahydraté ≥99.0% (par analyse complexométrique), Qualité Biologie Moléculaire, Calbiochem®, Millipore®
Magnésium chlorure hexahydraté
  • DNases, proteases, RNases, none detected
Following reconstitution, store at room remperature (20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at room temperature.
Formule: MgCl₂·6H₂O
MW: 203,3 g/mol
Point d'ébullition: 1412 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 117 °C
Densité: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149781
Numéro CAS: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité