Diéthylnitrosoamine
Fournisseur: Merck
442687
442687.EA 238 EUR InStock
442687.
Diéthylnitrosoamine
Diéthylnitrosoamine
Formule: C₄H₁₀N₂O
Numéro MDL: MFCD00013890
Numéro CAS: 55-18-5
EINECS: 200-226-1
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2307c39e201ee4b71f1fbde4172372bc4a716882&vid=2307c39e201ee4b71f1fbde4172372bc4a716882&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité