Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
44276.AB
44276.ABEA 69.4 EUR InStock
44276.AB
Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes
Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes
Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD04040667
Applications: For dispersing carbon nanotubes
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité