Squalène étalon analytique, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 2,6,10,15,19,23-Hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaene
442785
442785.EA 413 EUR InStock
442785.
Squalène étalon analytique, Supelco®
Squalène
Formule: C₃₀H₅₀
MW: 410,73 g/mol
Point d'ébullition: 429 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –5 °C
Densité: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 200 °C
Numéro MDL: MFCD00008912
Numéro CAS: 111-02-4
EINECS: 203-826-1
Merck Index: 13,08847
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d47752616c4ee55d8684f4da254afd15d45eb6c7&vid=d47752616c4ee55d8684f4da254afd15d45eb6c7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité