Tris(2-phenylpyridinato)iridium(III)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
44282.77
44282.77EA 239 EUR InStock
44282.77
Tris(2-phenylpyridinato)iridium(III)
Tris(2-phenylpyridinato)iridium(III)
CAS No.: 693794-98-8 Molecular Formula: C33H24IrN3 Formula Weight: 654.82 Physical Form: Powder Appearance: Yellow Melting Point: 326-328° MDL No.: MFCD04039766
Applications: As a green light emitting material
Formule: C₃₃H₂₄IrN₃
Point de fusion: 326…328 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039766
Numéro CAS: 693794-98-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité