3,6-Dichloro-1,2-benzenedithiol 95%, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Danger
442828-1G
442828-1GEA 282 EUR InStock
442828-1G
3,6-Dichloro-1,2-benzenedithiol 95%, Sigma-Aldrich®
3,6-Dichloro-1,2-benzenedithiol
3,6-Dichloro-1,2-benzenedithiol has been used as a ligand in thiolate complexes, and a series of homochalcogenide and mixed-chalcogenide ligand complexes.
Formule: Cl₂C₆H₂(SH)₂
MW: 211,13 g/mol
Point de fusion: 58...60 °C (lit.)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00216665
Numéro CAS: 87314-49-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Off White to Green to Beige and Faint Orange to Orange
Appearance (Form) Powder or Crystal or Chunk(s)
Infrared spectrum Conforms to Structure
Proton NMR spectrum Conforms to Structure
Titration by AgNO3, After Oxygen Combustion 94.0 - 106.0%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité