Phosphate de triphényle étalon analytique, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
442829
442829.EA 32.4 EUR InStock
442829.
Phosphate de triphényle étalon analytique, Supelco®
Phosphate de triphényle
Formule: C₁₈H₁₅O₄P
Point d'ébullition: 412 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 50…51 °C
Densité: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 223 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003031
Numéro CAS: 115-86-6
EINECS: 204-112-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,09872
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1461db0e87af6c00746410078fee529a93ecc665&vid=1461db0e87af6c00746410078fee529a93ecc665&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité