Gallium ≥99.99999% (base métaux), en pastilles, Ø 6 mm
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
44325.18
44325.18EA 542 EUR InStock
44325.18
Gallium ≥99.99999% (base métaux), en pastilles, Ø 6 mm
Gallium
Purity: 99.99999% CAS No.: 7440-55-3 Molecular Formula: Requires overnight shipping with cold pack Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: max. weight 0.7g per pellet Appearance: Silver grey UN No.: 2803 MDL No.: MFCD00134045
Formule: Ga
Point d'ébullition: 2403 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 29 °C
Densité: 5.904 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00134045
Numéro CAS: 7440-55-3
EINECS: 231-163-8
ONU: 2803
ADR: 8,III
Merck Index: 12,04364
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité