Tantale ≥99.9% (base métaux), en pastilles, Ø 1 mm (0.04 in) x 2 mm (0.08 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
44367.KO
44367.KOEA 972 EUR InStock
44367.KO
Tantale ≥99.9% (base métaux), en pastilles, Ø 1 mm (0.04 in) x 2 mm (0.08 in)
Tantale
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-25-7 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formule: Ta
Point d'ébullition: 5427 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2996 °C
Densité: 16.69 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011252
Numéro CAS: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité