Bis(cyclopentadienyl)zirconium dihydride ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
44377.06
44377.06EA 258 EUR InStock
44377.06
Bis(cyclopentadienyl)zirconium dihydride ≥98%
Bis(cyclopentadienyl)zirconium dihydride
Purity: 98% CAS No.: 37342-98-6 Molecular Formula: C10H12Zr Formula Weight: 223.42 Physical Form: Powder Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: White UN No.: 3131 MDL No.: MFCD04126436
Hydrogenation catalyst for alkenes and alkynes
Formule: C₁₀H₁₂Zr
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04126436
Numéro CAS: 37342-98-6
ONU: 3131
ADR: 4.3,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité