1-Dodécanol ≥98.0% ACS, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
443816-1KG
443816-1KGEA 265 EUR InStock
443816-1KG
1-Dodécanol ≥98.0% ACS, Riedel-de Haën™
1-Dodécanol
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • Variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • All solvents are tested to meet ACS general use specifications
Formule: H₃C(CH₂)₁₀CH₂OH
Point d'ébullition: 260…262 °C
Point de fusion: 22…26 °C
Densité: 0,81976 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004753
Numéro CAS: 112-53-8
EINECS: 203-982-0
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03439
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 98.0 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
APHA Max. 10
Vapor Density 7.4 (vs air)
Explosion Limit 4 %
Autoignition Temperature 500 °F
Vapor Pressure 0.1 mmHg ( 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité