Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) ≥99%, Electran pour l'électrophorèse
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
443866GEA 338 EUR InStock
443866G
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) ≥99%, Electran pour l'électrophorèse
Tris(hydroxymethyl)aminomethane (TRIS, Trometamol)
Formule: NH₂C(CH₂OH)₃
Point d'ébullition: 357 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 169…172 °C
Densité: 1.328 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004679
Numéro CAS: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=81895d1047698a1dfe0d7ffb45301528644796fd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.00%
Appearance White or colorless crystal powder
Identity (IR) Passes test
DNases Not detected
RNases Not detected
Proteases Not detected
Absorbance (260 nm) (10%) Max. 0.030
Absorbance (280 nm) (10%) Max. 0.020
pH (20 °C; 1 mol/l) 10.50 - 11.50
Heavy metals (as Pb) Max. 0.005%
Water Max. 0.3%
Cu (Copper) Max. 0.0001%
Fe (Iron) Max. 0.0001%
Pb (Lead) Max. 0.0001%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité