Urée ≥99.5%, Electran pour l'électrophorèse
Fournisseur: VWR Collection
443873FEA 0 EUR InStock
443873F
Urée ≥99.5%, Electran pour l'électrophorèse
Urée
Formule: NH₂CONH₂
Point d'ébullition: 197 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 132.7 °C
Densité: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008022
Numéro CAS: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
ATTEINDRE: 01-2119463277-33
Merck Index: 13,09935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9682f71b212a449398841e2beace2d7500b4710&vid=d6057a7ec3d606031d338a300b5d5db30b52d861&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.5 %
Cyanate (as OCN) Not detected
DNases (exo- and endonucleases) Not detected
Proteases Not detected
RNases Not detected
Melting point Max. 134 °C
Biuret Max. 0.05 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.01 %
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
CN (Cyanide) Max. 0.01 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 0.1 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 10 ppm
Cu (Copper) Max. 0.3 ppm
Fe (Iron) Max. 0.3 ppm
Pb (Lead) Max. 1.7 ppm
Absorbance (260 nm) (5 mol/l) Max. 0.05
Absorbance (280 nm) (5 mol/l) Max. 0.04
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité