Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

VWR® lab dancer, Agitateur Vortex

Fournisseur: VWR Collection
444-0004EA 335 EUR InStock
444-0004
VWR® lab dancer, Agitateur Vortex
Agitateurs Agitateurs Vortex
Agitateur Vortex convenant à un petit conteneur de 30 mm de diamètre maximum, par exemple des tubes à essais, tubes à centrifuger et microtubes. La partie supérieure du boîtier est en PP et la surface pour tube à essai est recouverte de plastique TPU inerte, la partie inférieure étant en zinc moulé sous pression.

  • Petit, compact et fiable
  • Excellente action de mélange

IP protection class according to DIN EN 60529: IP 40

Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 40

Information de livraison: Fourni avec bloc d'alimentation 12 V.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

SERVICES


Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité