VWR® VV3, Agitateur Vortex
Fournisseur: VWR Collection
444-0093EA 343 EUR InStock
444-0093 444-0094 444-0007
VWR® VV3, Agitateur Vortex
Agitateurs Agitateurs Vortex
Mélangeur vortex adapté à de nombreuses applications différentes grâce à trois fixations interchangeables et divers inserts. Microtubes, plaques de microtitration, et même les Erlenmeyers de 250 ml peuvent être fixés au moyen d’une lanière spécialement conçue à cet effet. Les accessoires s’enclenchent de manière sécurisée sur l’unité dans n’importe quelle position. L’unité est robuste grâce au moulage sous pression en zinc revêtu.
  • Conception compacte
  • Large plage de vitesse à variation continue
  • Fonctionnement de courte durée par pression ou en continu
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 21
Information de livraison: Informations de livraison: Fourni avec un adaptateur standard pour tubes à essais ou petits béchers.
Attention: * Selon l'adaptateur et le chargement
** Utilisable en association avec 412-0101
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité