Agitateur numérique pour microplaques MTS 2/4
Fournisseur: IKA
3208000 3208002 3208003
444-0024EA 2064 EUR InStock
444-0024 444-2749 444-0682
Agitateur numérique pour microplaques MTS 2/4
Agitateurs Agitateurs pour microplaques
L'agitateur pour microplaques à contrôle électronique assure la constance de la vitesse définie grâce à une comparaison entre vitesse nominale et réelle. Fourni avec accessoires mais sans microplaque de titrage.
  • Peut accueillir deux ou quatre microplaques
  • La minuterie numérique avec alarme permet de définir un temps de traitement maximal de 99 minutes ou un mode continu
  • Contrôle électronique de la vitesse
  • Parfaitement adapté pour une utilisation dans des conditions contrôlées, à une température comprise entre 5 et 40 °C, en incubateur ou incubateur à CO₂ (jusqu'à 80% d'humidité relative).
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 21
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité