Agitateur pour microplaques, PMS-1000i
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS
PMS-1000I
444-0041EA 583 EUR InStock
444-0041
Agitateur pour microplaques, PMS-1000i
Agitateurs Agitateurs pour microplaques
Agitateur pour microplaques compact, facile à configurer et équipé d'une minuterie numérique, assurant une agitation contrôlée et fiable de microplaques à 96 et 384 puits. Vaste plage de vitesse réglable en fonction de l'application : vitesse faible pour éviter toute projection du contenu des puits ; vitesse élevée pour assurer une agitation vigoureuse et une aération efficace de la petite surface de chaque puits. Fixations simples à l'aide de vis permettant d'installer rapidement et en toute sécurité des plaques d'une profondeur standard. Particulièrement adapté aux applications immunologiques, biotechnologiques, microbiologiques et pharmacologiques.
  • Minuterie intégrée, de 1 min à 24 h, avec arrêt automatique ou fonctionnement ininterrompu jusqu'à 168 h
  • Alimentation basse tension et faible consommation électrique
  • Définit et affiche la vitesse en tr/min
  • Entraînement direct pour une plus longue durée de vie et un fonctionnement silencieux
  • Utilisable entre 4 et 40 °C (80% d'humidité relative sans condensation), dans un incubateur ou une chambre froide
Conforme à la norme CEI61010, parties 1 et 2
Certifications: Conforme à la norme CEI61010, parties 1 et 2
Information de livraison: fournis avec une plate-forme pour deux microplaques ; une plate-forme pour quatre microplaques en option est disponible séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité