Cole-Parmer HP-200 Large-Capacity Infrared Hot Plate
Fournisseur: Cole Parmer
04807-84
444-0079EA 1410 EUR InStock
444-0079
Cole-Parmer HP-200 Large-Capacity Infrared Hot Plate
Appareils chauffants Plaques chauffantes
Cette plaque chauffante avec plaque en céramique utilise un chauffage infrarouge très efficace de 900 W qui peut chauffer un litre d'eau 30% plus rapidement qu'une plaque chauffante céramique conventionnelle de 1200 W. Elle est idéale pour chauffer les grandes quantités de liquide.
  • Plaque chauffante très puissante, permettant un gain de temps et d'énergie
  • Surface céramique résistante aux produits chimiques
  • Voyant avertisseur 'chaud' pour la sécurité de l'utilisateur
  • Protection antimicrobienne BioCote®
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité