Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Mélangeur/secoueur orbital

Fournisseur: GERHARDT
11-0002
444-0166EA 0 EUR InStock
444-0166
Mélangeur/secoueur orbital
Agitateurs Agitateurs orbitaux
Contrôle électronique de la vitesse et de l'accélération progressive avec affichage numérique

  • 9 programmes en mémoire avec chacun 9 réglages de temps et de vitesse
  • Plateau d'agitation recouvert de caoutchouc

Minuterie: 0 à 99h 59 min 59 s ou en continu

Informations de commande: Livrés avec 4 montants verticaux.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

ACCESSOIRES

SERVICES


Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité