AGITATEURS ROTATIFS, ROTARY MIXER, LABINCO, AXES POUR ROTARY MIXER, POUR: L26/27, LD76, TUBES (MM): 9 - 12, LONGUEUR MAX. (MM): 85 , NBRE DE TUBES: 104 1 * 1 Pce
Fournisseur: LABINCO
AGITATEURS ROTATIFS, ROTARY MIXER, LABINCO, AXES POUR ROTARY MIXER, POUR: L26/27, LD76, TUBES (MM): 9 - 12, LONGUEUR MAX. (MM): 85 , NBRE DE TUBES: 104 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
AGITATEURS ROTATIFS, ROTARY MIXER, LABINCO, AXES POUR ROTARY MIXER, POUR: L26/27, LD76, TUBES Ø (MM): 9 - 12, LONGUEUR MAX. (MM): 85 , NBRE DE TUBES: 104 1 * 1 Pce 444-0182 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou