VWR®, Agitateur pour microplaques
Fournisseur: VWR Collection
444-0270EA 1240 EUR InStock
444-0270 444-0271
VWR®, Agitateur pour microplaques
Agitateurs Agitateurs pour microplaques
Agitateur pour microplaques avec commande par microprocesseur contenant deux ou quatre microplaques, des plaques à puits profonds ou deux portoirs pour microtubes. Plage de vitesses étendue, réglables en fonction de l'application: vitesse faible pour éviter toute projection du contenu des puits ; vitesse élevée pour assurer une agitation vigoureuse et une aération efficace de la petite surface de chaque puits. Particulièrement adapté aux applications immunologiques, biotechnologiques, microbiologiques et pharmacologiques.
  • Deux écrans LED indépendants indiquent la vitesse et la durée
  • Minuterie intégrée (1 s à 160 heures) indiquant la durée écoulée ou restante. Arrêt automatique et alarme sonore une fois le programme terminé
  • Utilisation possible entre –10 et +60 °C (80% d'humidité relative sans condensation) dans un incubateur, un incubateur à CO₂ ou une chambre froide
Informations de commande: L'agitateur peut accueillir jusqu'à deux portoirs pour microtubes d'accessoires en option. Chaque portoir contient 70 microtubes de 1,5/2,0 ml.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité