VWR®, Agitateur incubateur pour microplaques
Fournisseur: VWR Collection
444-0272EA 2200 EUR InStock
444-0272 444-0273
VWR®, Agitateur incubateur pour microplaques
Agitateurs Agitateurs incubateurs
Agitateur incubateur pour microplaques avec commande par microprocesseur qui peut accueillir quatre microplaques ou deux portoirs pour microtubes. Vaste plage de vitesse réglable en fonction de l’application : vitesse faible pour éviter toute projection du contenu des puits ; vitesse élevée pour assurer une agitation vigoureuse et une aération efficace de la petite surface de chaque puits. Particulièrement adapté aux tests immunologiques, hybridations, applications biotechnologiques, microbiologiques et pharmacologiques.
  • Trois écrans LED indépendants affichent la vitesse, la température et l’heure
  • Minuterie intégrée (1 s à 160 heures) indiquant la durée écoulée ou restante. Arrêt automatique et alarme sonore une fois le programme terminé
  • Le contrôleur de température PID par microprocesseur conserve avec précision une température ambiante comprise entre +5 et 65 °C, réglable par incréments de 1 °C.
  • Le mode d’étalonnage de température permet à l’utilisateur de calibrer l’unité sur un dispositif de la température externe.
  • Le couvercle en polycarbonate permet de visualiser les échantillons sans affecter la température interne.
Informations de commande: Informations de commande: Fourni avec un plateau non perforé. L'agitateur peut accueillir jusqu'à deux portoirs pour microtubes. Chaque portoir contient 70 microtubes de 1,5/2,0 ml.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité