Agitateur à plate-forme, PMR-30
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS
PMR-30
444-0341EA 584 EUR InStock
444-0341
Agitateur à plate-forme, PMR-30
Agitateurs Agitateurs rotatifs
Le PMR-30 à vitesse variable et angle fixe, est compact et très fonctionnel, il est particulièrement adapté pour une utilisation individuelle. Mouvement de va et vient pour une agitation douce de l'échantillon dans des tubes, des flacons de culture, des plats et des boîtes. Ses applications incluent la coloration de gels, la décoloration, la coloration d'anticorps, les lavages, les hybridations et les techniques de transfert. Le moteur fiable, avec mécanisme d'entrainement direct, assure un mouvement de bascule régulé et reproductible sur toute la plage de vitesse.
  • Fonctionnement continu ou temporisé : minuterie numérique intégrée de 1 min à 24 h, avec arrêt automatique et affichage du temps restant
  • Utilisable entre 4 et 40 °C (80% d'humidité relative sans condensation), dans un incubateur ou une chambre froide
Information de livraison: Fourni avec tapis antidérapant ; tapis matelassé disponible séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité