Agitateur à mouvement orbital tridimensionnel, PS-3D
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS
PS-3D
444-0350EA 450 EUR InStock
444-0350
Agitateur à mouvement orbital tridimensionnel, PS-3D
Agitateurs Agitateurs rotatifs
Agitateur compact à vitesse variable et angle fixe, idéal pour les applications telles que les mélanges de tubes et flacons de culture, la coloration et décoloration de gels, la coloration d'anticorps, les lavages, les hybridisations et les techniques de transferts. Le moteur fiable assure un mouvement orbital régulé et reproductible sur toute la plage de vitesse.
  • Le mouvement souple garde les tissus fragiles intacts pendant les incubations
  • Utilisable entre 4 et 40 °C (80% d'humidité relative sans condensation), dans un incubateur ou une chambre froide
Information de livraison: Fourni avec tapis anti-derapant. Tapis a picots disponible, a commander separement.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité