Mélangeur vortex, VORTEX 1
Fournisseur: IKA LTD
4047700
444-0665EA 401 EUR InStock
444-0665
Mélangeur vortex, VORTEX 1
Agitateurs Agitateurs Vortex
Agitateur pour tubes à essais avec fonction tactile et variation de vitesse en continu de 1000 à 2800 min⁻¹. Idéal pour mélanger de petits échantillons. La partie supérieure et le support pour tubes à essais sont en plastique inerte, le bas de l'unité est enduit de zinc moulé sous pression.
  • Petit, compact et fiable
  • Conçu pour de petits conteneurs jusqu'à 30 mm Ø, tels que des tubes à essai et tubes à centrifuger
  • Excellente action de mélange
Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 40
Information de livraison: fourni avec bloc d'alimentation 12 V.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité