Mélangeur vortex, Tornado Vortexer™
Fournisseur: EDVOTEK
5023
444-0683EA 358 EUR InStock
444-0683
Mélangeur vortex, Tornado Vortexer™
Agitateurs Agitateurs Vortex
Mélangeur vortex compact permettant de traiter des tubes individuellement ou plusieurs à la fois. Les deux modes de fonctionnement, ponctuel ou continu, en font l'outil idéal pour toute expérience nécessitant un mélange vigoureux.
  • Moteur puissant pour un mélange efficace
  • Deux modes de fonctionnement
  • Plage de vitesse : 200 à 3200  min⁻¹
L×P×H : 140×160×130 mm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité