VWR®, Agitateur à bascule
Fournisseur: VWR Collection
444-0756EA 1040 EUR InStock
444-0756 444-0757 444-0758
VWR®, Agitateur à bascule
Agitateurs Agitateurs rotatifs
Cet agitateur à mouvement de bascule à faible encombrement peut être utilisé dans la plupart des hottes d'aspiration et incubateurs. La base en aluminium coulé est robuste et stable. Le boîtier résistant aux éclaboussures protège les composants internes. Un contrôle précis de la vitesse fournit un mouvement de bascule régulier, lent jusqu'à 1 tr/min.
  • Une commande par microprocesseur fournit un réglage de l'angle d'inclinaison électronique compris entre 0 et 15° lorsque l'appareil est en fonctionnement
  • L'affichage LED indique simultanément la vitesse,
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité