VWR®, Agitateur rotatif 3D
Fournisseur: VWR Collection
444-0759EA 1530 EUR InStock
444-0759 444-0760 444-0761
VWR®, Agitateur rotatif 3D
Agitateurs Agitateurs rotatifs
L’agitateur à rotateur 3D à bas profil permet un contrôle précis de la vitesse et un mouvement ondulatoire doux et peu moussant en trois dimensions. La base en aluminium coulé offre une grande durabilité et augmente la stabilité, la conception résistante aux éclaboussures évacue les fluides des composants internes. Une commande par microprocesseur fournit un réglage de l’angle d’inclinaison électronique pour permettre à l’utilisateur d’ajuster simplement et précisément l’angle d’inclinaison de 0 à 20° lorsque l’unité est en fonctionnement La commande de vitesse précise permet un mouvement ondulatoire doux et lent jusqu’à 1 tr/min.
  • Ajustement d’inclinaison électronique de 0 à 20° pendant que l’appareil est en cours de fonctionnement
  • L’affichage LED indique simultanément la vitesse, l’angle d’inclinaison et la durée
  • Minuteur entre 1 s et 160 h, avec alarme sonore lorsque la durée atteint zéro
  • Utilisable à des températures comprises entre –10 et +60 °C (max. 80% d’humidité relative, sans condensation) dans des chambres froides, des incubateurs et des environnements CO₂
Commandes par pavé tactile avec affichage LED facile à lire. Des résultats précis et reproductibles garantis à chaque fois et une lecture facilement visible depuis les paillasses. La minuterie affiche le temps écoulé lorsqu’elle est programmée selon les limites définies par l’utilisateur, et éteint l’appareil lorsque le temps atteint zéro. L’affichage présente les paramètres les plus récents, même lorsque l’appareil est hors tension. Protection contre la surcharge via des signaux sonores et visuels se déclenchent lorsque le système détecte une obstruction ou une surcharge du plateau Augmentation progressive de la vitesse : permet d’augmenter progressivement la vitesse jusqu’à un point déterminé pour éviter les éclaboussures. L’unité s’intègre facilement dans la plupart des hottes d’aspiration et des incubateurs et est idéale pour les échantillons de sang, les extractions d’ADN, les techniques de transfert et le mélange général.
Information de livraison: Fourni avec un tapis de caoutchouc antidérapant 299×222 mm, adapté pour supporter des boîtes de Petri. Le plateau empilable doit être commandé séparément.
Attention: Remarque: la vitesse/l’angle d’inclinaison maximum peut varier si les charges sont lourdes ou mal équilibrées.
Centré sur le plateau
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité