VWR®, Incubateur agitateur 3D
Fournisseur: VWR Collection
444-0765EA 3200 EUR InStock
444-0765 444-0766 444-0767
VWR®, Incubateur agitateur 3D
Agitateurs Agitateurs incubateurs
L'agitateur 3D est associé à une chambre d'incubation pour former une unité de paillasse compacte. Le boîtier résistant aux éclaboussures protège les composants internes. Le système de commande par microprocesseur ajuste l'angle de basculement électroniquement et permet aux utilisateurs de régler facilement l'angle d'oscillation entre 0 et 20° pendant que l'appareil est en fonctionnement. Le contrôleur de température PID conserve avec précision une température comprise entre la température ambiante 5 et 65 °C.
  • Ajustement d'inclinaison électronique de 0 à 20° pendant que l'appareil fonctionne
  • L'affichage LED indique simultanément la température, la vitesse, l'angle d'inclinaison et la durée
  • Minuterie entre 1 s et 160 h, avec alarme sonore lorsque la durée atteint zéro
  • Utilisation à des températures comprises entre 5 et 40 °C (max 80% d'humidité relative, sans condensation) dans des chambres froides, des incubateurs et des environnements CO₂
Des commandes faciles à utiliser permettent à l'utilisateur de régler la température par intervalles 1 °C. Un contrôle précis de la vitesse fournit un mouvement ondulatoire régulier, lent jusqu'à 1 tr/min. Des commandes tactiles avec des affichages LED faciles à lire pour les valeurs de température, de vitesse, d'angle d'inclinaison et de durée permettent à l'opérateur de visualiser tous les paramètres simultanément. L'agitateur garantit à chaque fois des résultats précis et reproductibles, ainsi qu'une grande visibilité sur les paillasses de laboratoire. Un témoin lumineux s'allume lorsque la température ambiante dans la chambre atteint 40 °C, et ne s'éteint que lorsque la température repasse en dessous de 40 °C.
Un couvercle en polycarbonate permet de visualiser les échantillons sans perturber la température interne. La minuterie affiche le temps écoulé, lorsqu'elle est programmée selon les limites définies par l'utilisateur, elle coupe l'appareil lorsque le temps atteint zéro. L'écran affiche les paramètres les plus récents, même lorsque l'appareil est hors tension. La protection contre la surcharge se déclenche via des signaux sonores et visuels lorsque le système détecte une obstruction ou une surcharge du plateau. Augmentation progressive de la vitesse jusqu'à un point de consigne déterminé, pour éviter les éclaboussures. Cet appareil est idéal pour les cultures cellulaires, procédures d'hybridation et techniques de transfert.
Informations de commande: Fourni sans accessoires. Le tapis doit être commandé séparément.
Attention: * Remarque : la vitesse/l'angle d'inclinaison maximum peut varier si les charges sont lourdes ou mal équilibrées
** Centré sur le plateau
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité