VWR®, Clamp Holder
Fournisseur: VWR Collection
444-0917EA 29.6 EUR InStock
444-0917
VWR®, Clamp Holder
Pinces Pinces à usage général
This regular clamp holder is made of nickel-plated zinc construction.
  • Ideal for holding clamps to lab-frames
  • Use wherever clamping at 90° is required
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité