VWR®, Support Stand, Rectangular Base, Cast Iron
Fournisseur: VWR Collection
444-0918EA 180 EUR InStock
444-0918
VWR®, Support Stand, Rectangular Base, Cast Iron
Supports de statif
Cast iron support stand bases are constructed with black enamel finish for chemical resistance and durability.
It features a built-in support rod holder with locking knob that accepts a 13 mm diameter support rod.
Informations de commande: Support rods are not included.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité